Documentos Principais
8.22266
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CrO3
Número CAS:
Peso molecular:
99.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-607-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
197 °C
densidade
2.7 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3