236470
Chromium(VI) oxide
ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Chromic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
pf
196 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?