227897
Silver chromate
98%
Sinônimo(s):
Chromic acid, disilver(I)salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
powder
densidade
5.625 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Cr.4O/q2*+1;;;;2*-1
chave InChI
OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.