Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
232238
Sigma-Aldrich
p-Toluenossulfonato de piridínio
98%
Sinônimo(s):
p-Toluenossulfonato de piridina, Ácido p-toluenossulfônico, PPTS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
251.30
Beilstein:
3764305
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
chave InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalisador eficiente para preparar éteres de tetraidropiranil (para proteção de OH usando DHP, n.º cat. D106208).
Como cocatalisador com L-prolina, ele melhorou o rendimento e a enantiosseletividade de uma condensação aldólica assimétrica entre dioxanonas e aldeídos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synlett, 2387-2387 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1722-1722 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 5086-5086 (1992)
Zimeng Wang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(12), 3539-3547 (2017-08-23)
Nanocomposite microparticle (nCmP) systems exhibit promising potential in the application of therapeutics for pulmonary drug delivery. This work aimed at identifying the optimal spray-drying condition(s) to prepare nCmP with specific drug delivery properties including small aerodynamic diameter, effective nanoparticle (NP)
Zimeng Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 525(1), 264-274 (2017-04-30)
Biocompatible, biodegradable polymers are commonly used as excipients to improve the drug delivery properties of aerosol formulations, in which acetalated dextran (Ac-Dex) exhibits promising potential as a polymer in various therapeutic applications. Despite this promise, there is no comprehensive study