293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Sinônimo(s):
Pentamethylene oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
99%
forma
liquid
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
88 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?