167851
4-Bromo-1-butene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobut-1-ene, Allylcarbinyl bromide, But-3-en-1-yl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
98-100 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCC=C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
chave InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 4-Bromo-1-butene was used in the synthesis of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid.
- It was also used in the total synthesis of largazole.
- It was used in double alkylation of lactams, followed by Grubbs ring-closing metathesis, to yield gymnodimine (biotoxin).
- It was used in preparation of dienehydrazides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?