247219
6-Bromo-1-hexene
95%
Sinônimo(s):
1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl bromide, 5-Hexenyl bromide, 6-Bromohexene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
Impurezas
<3% DMF
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
47-51 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
chave InChI
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?