About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
118.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
135-136 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
chave InChI
BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
6-Chloro-1-hexene is an ω-chloro-1-alkene. It reacts with β-substituted imines in the presence of a rhodium catalyst to afford tri- and tetra-substituted imines. It undergoes cross-coupling reaction in the presence of copper(II) chloride and 1-phenylpropyne.
Aplicação
6-Chloro-1-hexene may be used in the synthesis of 1-(5-hexen)-2,3-dimethyl-imidazolium chloride.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The Signs of Si29-H1 and Si29-F19 Coupling Constants
Danyluk SS.
Journal of the American Chemical Society, 86.20, 4504-4505 (1964)
Stereoselective alkylation of a, ?-unsaturated imines via CH bond activation
Colby, Denise A., Robert G. Bergman, and Jonathan A. Ellman
Journal of the American Chemical Society, 128.17, 5604-5605 (2006)
Copper nanoparticle-catalyzed cross-coupling of alkyl halides with Grignard reagents.
Kim JH and Chung YK.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(94), 11101-11103 (2013)
New ionic liquid-modified silica gels as recyclable materials for l-proline-or H?Pro?Pro?Asp?NH2-catalyzed aldol reaction
Aprile C, et al.
Green Chemistry, 9.12, 1328-1334 (2007)
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic