Documentos Principais
230324
Sigma-Aldrich
5-Hexen-1-ol
98%
Sinônimo(s):
5-Hexenol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1236458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
chave InChI
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
59 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
230324-25G4061838782533
230324-1G
230324-5G4061838782540