195537
tert-Butyl(chloro)diphenylsilane
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TBDPSCl
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
90 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
chave InChI
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
195537-10G | 4061838761651 |
195537-2G | 4061837789816 |
195537-1KG | 4061837789809 |
195537-250G | 4061833544976 |
195537-50G | 4061838761668 |