I2399
Imidazol
ACS reagent, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
200
300
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (titration)
Impurezas
≤0.2% water
resíduo de ignição
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
p.e.
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?