Documentos Principais
8.14223
Sigma-Aldrich
Imidazol
for synthesis
Sinônimo(s):
Imidazol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
206-019-2
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
480 °C
potência
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
p.e.
256 °C/1013 hPa
pf
90 °C
temperatura de transição
flash point 145 °C
solubilidade
633 g/L
densidade
1.233 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • A análise metabolômica e transcriptômica integrada revela os mecanismos regulatórios da biossíntese flavonoide e alcaloide nas folhas novas e antigas de Murraya tetramera Huang.: Este estudo examina as vias bioquímicas em Murraya tetramera, com foco na interação entre flavonoides e alcaloides, que podem incluir compostos à base de imidazol (Zhou et al., 2024).
  • Revelando o complexo nexus: Interação entre compostos voláteis, aminoácidos livres e metabólitos na fermentação de estado sólido de aveia.: Discute os papéis de vários bioquímicos, incluindo potencialmente imidazol, na fermentação de aveia, fornecendo informações sobre a ciência e a bioquímica dos alimentos (Sun et al., 2024).
  • Aplicação de ligantes seletivos de cobre (I) na formação de imagens PET de espécies reativas de oxigênio por meio de aprisionamento metabólico.: Este artigo explora o uso de ligantes de imidazol em imagens PET, contribuindo para técnicas avançadas de diagnóstico e imagem médica (Tada et al., 2024).
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 99,0% (a/a)
Intervalo de fusão (limite inferior): ≥ 88 °C
Intervalo de fusão (limite superior): ≤ 91 °C
Identidade (IV): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup