Documentos Principais
56750
Sigma-Aldrich
Imidazol
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Beilstein:
103853
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
flakes
powder or crystals
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
p.e.
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O imidazol é um composto heterocíclico aromático com um anel plano de cinco membros. É um composto anfotérico devido à presença de um átomo de nitrogênio ácido e de um átomo de nitrogênio básico. O imidazol é um componente essencial de muitas moléculas importantes, incluindo produtos naturais, moléculas bioativas, líquidos iônicos e imidazólio. Ele serve como um componente estrutural para a síntese de várias moléculas de fármacos.
Aplicação
Excelente para tampões na faixa de pH de 6,2-7,8
O imidazol pode ser usado como catalisador:      
  • Para a sililação de álcoois, ácidos carboxílicos e aminas na presença de cloreto de silila em DMF.     
  • No acoplamento de peptídeos usando o fosfito de trifenila.
  • Para preparar cloretos de ácido a partir dos ácidos carboxílicos correspondentes e fosgênio.
Também pode ser usado nas seguintes reações:      
  • Sistema catalítico imidazol-PPh3/I2 usado na conversão de álcoois em iodetos      
  • O imidazol-PPh3/I2 é usado na reação de desoxigenação do diol.
Outras notas
Para titulação de ácido aspártico e ácido glutâmico
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Z. Anal. Chem., 261, 38-38 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 523-524 (1994)
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S