PHR1180
Imidazol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. I0086000
traceable to USP 1336500
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
família API
imidazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)