1336500
USP
Imidazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
família API
imidazole
fabricante/nome comercial
USP
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Perindopril Erbumine
- Moexipril Hydrochloride
- Clotrimazole Vaginal Inserts
- Sildenafil Citrate
- Clotrimazole Lozenges
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.