Documentos Principais
1.37098
SAFC
Imidazole EMPROVE® EXPERT ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
47101613
Número do índice EC:
206-019-2
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
480 °C
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
p.e.
256 °C/1013 hPa
pf
90 °C
temperatura de transição
flash point 145 °C
solubilidade
633 g/L
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Imidazol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazol
Imidazol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazol
Imidazole ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Millipore
4015
Imidazole
Imidazol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0086000
Imidazol