Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.5% (perchloric acid titration)
Formulário
powder
pH
9.0-10.0
pf
158-161 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
chave InChI
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in double immunohistochemistry
- to determine the activity of octopine dehydrogenase (ODH) in Mytilus galloprovincialis
- to study the cytoskeletal features during in vitro fertilization after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) among humans
- as a reagent in the synthesis of a probe for monitoring herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV1-tk) reporter gene expression in rodents
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?