Documentos Principais
RES7102I
SAFC
Imidazole hydrochloride
Sinônimo(s):
Imidazole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.54
Beilstein:
3678283
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
pf
158-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
chave InChI
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)