Documentos Principais
IX0005
Sigma-Aldrich
Imidazole
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Imidazole, Glyoxaline, 1
About This Item
Fórmula linear:
-NHCH=NCH=CH-
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
206-019-2
pressão de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
pb
256 °C/1013 hPa
pf
90 °C
temperatura de transição
flash point 145 °C
densidade
1.03 g/cm3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
GR ACS Imidazole
IX0005-2 50g Poly Bottle
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay99% minIron (Fe)0.001% maxResidue after ignition0.1% maxWater (H2O)0.2% maxpH of a 5% solution at 25°C9.5-11.0
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7