Documentos Principais
1.04716
Millipore
Imidazol
buffer substance ACS
Sinônimo(s):
Imidazol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
206-019-2
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
480 °C
potência
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
p.e.
256 °C/1013 hPa
pf
90 °C
temperatura de transição
flash point 145 °C
solubilidade
633 g/L
densidade
1.233 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99
Identidade (espectro IV): em conformidade
valor de pH (5%, em água): 9,5 - 11,0
Ponto de fusão: 90-92
Espectro UV/VIS: em conformidade
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada: ≤ 0,1
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 0,2
Corresponde à norma ACS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Imidazol ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
I0250
Imidazol
Imidazole Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sigma-Aldrich
IX0005
Imidazole
Imidazole ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Millipore
4015
Imidazole
Imidazol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazol
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Trifluoroacetic acid