Merck
1.37004
SAFC
Titriplex® III
(ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido etilenodiamino tetra-acético, Di-hidrogeno etilenodiamino tetracetato dissódico, sal dissódico de ácido etilenodiamino tetracético, EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-358-3
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O Titriplex® III (EDTA, sal dissódico di-hidratado de ácido etilenodinitrilotetracético) é um agente quelante comumente usado. Por ser capaz de formar complexos com cátions metálicos divalentes, ele pode inibir diversas enzimas que precisam desses cátions para serem ativas. Ele é amplamente utilizado como antioxidante em formulações farmacêuticas e em cosméticos, e pode melhorar a função dos conservantes. O sal dissódico proporciona maior solubilidade em água em comparação com o EDTA padrão.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o Titriplex® III (sal dissódico di-hidratado do ácido etilenodinitrilotetracético) Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Outras notas
Eliminação de água de cristalização: 110 °C
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6