Documentos Principais
1.08454
Supelco
Ácido etilenodiamino tetra-acético
suitable for titration
Sinônimo(s):
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-358-3
NACRES:
NA.21
product name
Ácido etilenodiamino tetra-acético, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O.
Nível de qualidade
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Nota de análise
Assay (complexometric; calculated as dihydrate): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Complexation): passes test
Identity (Sodium): passes test
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.5
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid (HPLC): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.7 - 11.4 %
Outras notas
Elimination of water of crystallization: 110 °C
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2