27225
Ácido acético
glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets purity specifications of USP (identity)
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
grau
puriss.
Ensaio
99.8-100.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
freezing point ≥15.6 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
corresponds for appearance
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
The article number 27225-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 27225-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 27225-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 27225-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 27225-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 27225-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?