71251
Ácido acético
analytical standard
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
800 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.2% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
Organoléptico
pungent
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?