Key Documents
W200611
Sigma-Aldrich
Ácido acético
≥99.5%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Número FEMA:
2006
Beilstein:
506007
Número CE:
Conselho da Europa nº:
0002
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.002
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
prazo de validade
Expiration date period - 5 years
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point ≥15.6 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating and flavoring agent. It is the main constituent of vinegar and pyroligneous acid. In combination with leavening agents, it produces carbon dioxide from sodium bicarbonate. Acetic acid is used as flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various