695092
Ácido acético
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
traços de cátion
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?