Documentos Principais
AX0074
Supelco
Ácido acético
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-580-7
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
602.9 g/L
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
traços de cátion
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Absorção UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
AX0074-2 and AX0074-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications
Nota de análise
Acetic anhydride [(CH3CO)2O]0.01% maxAssay (GC)99.7% minChloride (Cl)0.4ppm maxColor (APHA)10 maxCopper (Cu)0.1ppm maxDilution testTo pass testEvaporation residue5ppm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.5ppm maxIron (Fe)0.2ppm maxNickel (Ni)0.1ppm maxSubstances reducing dichromateTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testSulfate (SO4)0.4ppm maxTitrable base0.0004meq/g maxUV Absorbance (1 cm, 255 nm)1.0AU maxUV Absorbance (1 cm, 280 nm)0.05AU maxUV Absorbance (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWater (H2O)0.1% max
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Ácido acético EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
SAFC
137130
Ácido acético