Documentos Principais
137130
SAFC
Ácido acético
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
embalagem
pkg of 1L (1371301000)
pkg of 20L (1371309020)
pkg of 25L (1371309025)
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ácido acético HPLC, Meets ACS Specifications
Supelco
AX0074
Ácido acético
Ácido acético glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
27225
Ácido acético
Acetic acid 30% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59166
Acetic acid 30%
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético