Documentos Principais
1.59166
Supelco
Acetic acid solution
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Acetic acid 30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
Lim. expl.
4-19.9 % (v/v) acetic acid()
concentração
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.039 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay: 29.0 - 31.0 % (w/v)
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5