Key Documents
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Ácido acético, Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
51242002
Número do índice EC:
200-580-7
NACRES:
NA.21
product name
Ácido acético 100%, for HPLC LiChropur
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (alkalimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácidoacético a 100% é um reagente químico de alta pureza usado paraaplicações de cromatografia líquida (HPLC) de alto desempenho. Ele é usado como um modificador de fase móvel ouaditivo de solvente para ajustar o pH e melhorar a separação dos analitos.
Aplicação
O ácido acético a 100% pode ser usado para ajustar o pH da solução de sulfonato de heptano de sódio para a análise subsequente de aciclovir e ganciclovir no plasma humano por cromatografia líquida–método espectrofluorimétrico.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ácido acético (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
Ácido acético
Ammonium acetate for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43834
Ammonium acetate
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Ácido acético OmniTrace, ≥99%
Supelco
AX0077
Ácido acético
Ácido acético for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Ácido acético
Ácido acético Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Ácido acético
Ácido acético glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sigma-Aldrich
33209
Ácido acético