Documentos Principais
93752
Supelco
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
forma
liquid
qualidade
LiChropur
concentração
49.5-50.5%
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4