Documentos Principais
345245
Sigma-Aldrich
Ácido fosfórico
greener alternative
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
85 wt. % in H2O
pb
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Em soluções aquosas, o ácido fosfórico se comporta como um ácido triprótico. O ácido triprótico tem três átomos de hidrogênio ionizáveis, que são perdidos sequencialmente.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência energética. Veja os detalhes aqui.
Aplicação
Industrialmente, o ácido fosfórico pode ser usado em fertilizantes, detergentes, medicamentos e abrandadores de água.
O ácido fosfórico (85% em peso em H2O) pode ser usado para várias aplicações, tais como:
  • um meio para inibição de corrosão em aço macio
  • um agente ativador no preparo de carbono ativado
  • aprimoramento do desempenho eletroquímico para dispositivos de energia
  • no desenvolvimento de membranas poliméricas para células combustíveis baseadas em membrana de troca de prótons
O ácido fosfórico foi usado como solução ácida para ajuste de pH do caldo de fermentação em um protocolo para a fermentação de açúcares para produção de acetona-butanol-etanol (ABE) em um biorreator.
Embalagem
Envasado em frascos de vidro transparente
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Production of an acetone-butanol-ethanol mixture from Clostridium acetobutylicum and its conversion to high-value biofuels.
Sreekumar S, et al.
Nature Protocols, 10(3), 528-537 (2015)
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Rachel Jenkins et al.
EBioMedicine, 39, 369-376 (2018-12-16)
Both malaria and mental disorders are associated with immune changes. We have previously reported the associations between malaria and mental disorders. We now report associations between malaria, mental disorders and immunity. A household survey of malaria, mental disorders and immunity
W M Fennis et al.
Journal of dental research, 93(1), 36-41 (2013-10-25)
The objective of this randomized control trial was to compare the five-year clinical performance of direct and indirect resin composite restorations replacing cusps. In 157 patients, 176 restorations were made to restore maxillary premolars with Class II cavities and one
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Conteúdo relacionado
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.