Key Documents
1.00573
Supelco
Ácido ortofosfórico 85%
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido fosfórico, Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
concentração
85% phosphoric acid
Impurezas
≤0.5 ppm As (Arsenic)
≤0.5 ppm Cd (Cadmium)
≤0.5 ppm Co (Cobalt)
≤0.5 ppm Cu (Copper)
≤0.5 ppm Mn (Manganese)
≤0.5 ppm Pb (Lead)
≤1 ppm Fluoride (F)
≤1.0 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Fe (Iron)
≤10 ppm Heavy metals (as Pb)
≤10 ppm Insoluble matter
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤10 ppm Volatile acids (as Acetic acid)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Zn (Zinc)
≤20 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Phosphite and Hypophosphite (as H3PO3)
≤20 ppm Sulfate (SO4)
≤200 ppm Na (Sodium)
≤3 ppm Nitrate (NO3)
≤5 ppm K (Potassium)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Sb (Antimony)
cor
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
pb
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
para análise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico)≥ 85,0%Identidadepassa no testeAspecto da soluçãopassa no testeCor≤ 10 na escala de HazenCloreto (Cl)≤ 2 ppmFluoreto (F)≤ 1 ppmNitrato (NO₃)≤ 3 ppmFosfito e hipofosfito (como H₃PO₃)≤ 20 ppmHipofosfito, fosfitopassa no testeMetais pesados (como Pb)≤ 10 ppmSulfato (SO₄)≤ 20 ppmAs (arsênico)≤ 0,5 ppmCa (cálcio)≤ 20 ppmCd (cádmio)≤ 0,5 ppmCo (cobalto)≤ 0,5 ppmCu (cobre)≤ 0,5 ppmFe (ferro)≤ 10 ppmK (potássio)≤ 5 ppmMg (magnésio)≤ 5 ppmMn (manganês)≤ 0,5 ppmNa (sódio)≤ 200 ppmNi (níquel)≤ 1,0 ppmPb (chumbo)≤ 0,5 ppmSb (antimônio)≤ 5 ppmZn (zinco)≤ 2 ppmMatéria precipitada por amôniapassa no testeÁcidos voláteis (como ácido acético)≤ 10 ppmSubstâncias redutoras de permanganato de potássio (como O)≤ 10 ppmMatéria insolúvel≤ 10 ppm
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Phosphoric acid 75% EMPROVE&#174; EXPERT
SAFC
1.00250
Phosphoric acid 75%
Ácido fosfórico suitable for HPLC, LiChropur&#8482;, 85%
Supelco
49685
Ácido fosfórico
Artigos
Silica monoliths with larger mesopores are a powerful tool for the fast separation of biomolecules including mAbs. The immobilization of protein A on epoxy-modified widepore (WP) silica rods enabled highly reproducible and fast, one minute, separations of mAbs. The Chromolith® WP 300 is also available with a protein A phase.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Protocolos
Photometric determination with Diacetyl monooxime
Photometric determination with Diacetyl monooxime in the sample clarified with Trichloracetic acid
Sildenafil Citrate Method (HPLC) following USP Monograph on Ascentis Express C18 with UV detection
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.