Documentos Principais
5.43828
Supelco
ortho-Phosphoric acid
85%, for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Ácido fosfórico, Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido ortofosfórico 85%, for HPLC LiChropur
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
30.5 cSt(20 °C)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.