4.80951
Phosphoric acid 10%
EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Phosphoric acid solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
densidade
1.053 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1