Documentos Principais
1.37018
SAFC
Di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio monobásico, Ortofosfato monossódico, bifosfato sódico, fosfato de sódio monobásico, Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaH2PO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
156.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-449-2
Agency
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
pf
60 °C
densidade
1.915 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado é tipicamente usado como componente do sistema de tampão fosfato para etapas da cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas ou na formulação líquida final.
Devido a seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o di-hidrogenofosfato de sódio di-hidratado Emprove® Expert é particularmente adequado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1