1.06349
Di-hidrogenofosfato de sódio monoidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, BP, ChP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
850 g/L
densidade
2.04 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1