1.37092
Fosfato de sódio
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
DAC
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
Características
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
chave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1