Documentos Principais
1.19753
Supelco
Fosfato de sódio
buffer substance for chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NB.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
850‑1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1