Documentos Principais
1.06370
Supelco
Di-hidrogenofosfato de sódio
for inorganic trace analysis, anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2NaO4P
Número CAS:
Peso molecular:
119.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-449-2
NACRES:
NA.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
Formulário
crystals
potência
8290 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>450 °C ((> 842 °F))
solubilidade
850 g/L
densidade volumétrica
940 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
traços de cátion
As: ≤0.05 ppm
Ba: ≤10.0 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.010 ppm
Ce: ≤0.010 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cs: ≤5 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Eu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.05 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤5.0 ppm
La: ≤0.010 ppm
Li: ≤1.0 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
N: ≤10 ppm
Ni: ≤0.010 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Rb: ≤5.0 ppm
Sm: ≤0.010 ppm
Sr: ≤0.50 ppm
Tl: ≤0.01 ppm
Y: ≤0.010 ppm
Yb: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.010 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Desenvolvimento de um sistema de administração de medicamentos multiparticulados para a amorfização in situ.: Este estudo explora a criação de um sistema de administração de medicamentos multiparticulados que utiliza dihidrogenofosfato de sódio para induzir a amorfização in situ, aumentando a biodisponibilidade de medicamentos pouco solúveis em água (Holm et al., 2022).
Nota de análise
Pureza (metálica): ≥ 99,99%
Teor (acidimétrico): ≥ 99,0%
Absorbância esp. A a 260 nm (2 cm; 10%): ≤ 0,020
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 30 ppm
Nitrogênio (N) total: ≤ 10 ppm
As (arsênico): ≤ 0,05 ppm
Ba (bário): ≤ 10,0 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,010 ppm
Ce (cério): ≤ 0,010 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cs (Césio): ≤ 5 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,010 ppm
Eu (európio): ≤ 0,010 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,05 ppm
Hg (mercúrio): ≤ 0,05 ppm
K (potássio): ≤ 5,0 ppm
La (lantânio): ≤ 0,010 ppm
Li (lítio): ≤ 1,0 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,50 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,010 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,010 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,010 ppm
Rb (Rubídio): ≤ 5,0 ppm
Sm (samário): ≤ 0,010 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,50 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,01 ppm
Y (ítrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (itérbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,010 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1