Documentos Principais
1.06580
Supelco
Hidrogenofosfato dissódico di-hidratado
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sódico monoidrogenado, fosfato sódico dibásico, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grau
Laboratory Reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
93 g/L
densidade
2.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
850‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 99,5%
Identidade: passa no teste
valor de pH (5%; água): 9,0-9,2
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silica monoliths with larger mesopores are a powerful tool for the fast separation of biomolecules including mAbs. The immobilization of protein A on epoxy-modified widepore (WP) silica rods enabled highly reproducible and fast, one minute, separations of mAbs. The Chromolith® WP 300 is also available with a protein A phase.