Documentos Principais
1.06579
Supelco
Hidrogenofosfato dissódico dodecaidratado
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fosfato de sódio, Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4 · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
358.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Formulário:
solid
solubilidade:
218 g/L
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Water, 57-61%
Impurezas
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
218 g/L
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: SX0718; SX0718-1
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 99,0%-102,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Di-hidrogenofosfato de sódio: ≤ 2,5%
Valor de pH (5%; água): 9,0-9,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,00005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Substâncias redutoras: passa no teste
Água: 57,0%-61,0%
Corresponde às normas da ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1