Documentos Principais
1.14773
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de Nitrato, photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
nitrate
faixa de medição
0.2-20.0 mg/L (NO3-N)
0.89-88.5 mg/L (NO3-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Nitrospectral)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,2 - 20,0 mg/l NO₃-N 0,9 - 88,5 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
O teste de célula de nitrato ®Spectroquant permite a quantificação precisa de nitrato em amostras de água. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. Contudo, níveis elevados de nitrato podem ser um risco à saúde, especialmente para gestantes e bebês. Portanto, os níveis de nitrato em fontes de água são regulados em muitos países.
Método aplicado: Em ácido sulfúrico concentrado, os íons nitrato reagem com um derivado do ácido benzoico para formar um composto nitro vermelho que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com um identificador ativo (código de barras 2D) exclusivo, que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.