Key Documents
1.16971
Supelco
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Tira de teste de nitrato para leitor de instrumentos, Tiras de teste bioquímico de nitrato
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de Nitrato, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nitrate
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
faixa de medição
5-225 mg/L (NO3-)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
As tiras de teste de nitrato Reflectoquant podem ser usadas para determinação rápida do teor de nitrato em água e também com frutas e legumes para ajudar a decidir se um determinado lote de entrega pode ser liberado para uso em um produto específico (como alimentos para bebês). Os íons nitrato da tira são reduzidos a íons nitrito por um agente redutor. Na presença de um tampão ácido, esses íons nitrito reagem com uma amina aromática para formar um sal diazônio, que por usa vez reage com N-(1-naftil)etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta que é determinado por reflectometria no RQflex. Para pré-teste econômico e rápido de amostras para verificar se há interferências de nitrito ou estimar a concentração de nitrato e um possível fator de diluição antes de usar este método quantitativo, recomendamos nossas tiras de teste semiquantitativo MQuant para nitrato e nitrito. Outros métodos de determinação quantitativa podem ser encontrados nos nossos testes Spectroquant.
Método: reflectométrico com tiras de teste de 5-225 mg/l de NO₃⁻ Reflectoquant®
Ligação
Substitui: 16971; 16971-1
Nota de análise
controle de função: em conformidade
Teor
- padrão 1:
22-28 mg/l
- padrão 2: 90-110 mg/l
- padrão 3: 180-220 mg/l
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5