1.16993
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus
2.5-45.0 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus chemical test strips, Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus, reflectometric, 2.5-45.0 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
calcium
faixa de medição
2.5-45.0 mg/L (Ca)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
4.4 - 5.6 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 25.0 - 31.0 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2