1.16125
Calcium Test Strips, reflectometric
5-125 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Calcium chemical test strips, Calcium test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Calcium Test, reflectometric, 5-125 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
calcium
faixa de medição
5-125 mg/L (Ca)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The Reflectoquant® Calcium test is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. Calcium is an important parameter for boiling and cooling water, as deposits in production equipment can impair the function and performance of the equipment. Calcium also needs to be analyzed in drinking water and especially in beer.
Calcium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. An economic alternative to pre-test and estimate the calcium concentration prior to using the quantitative Reflectoquant(R) method is the semi-quantitative MQuant® test for calcium. Even more quantitative determination methods can be found with our Spectroquant® spectrophotometric tests.
Nota de análise
Assay
- standard 1:
8.0 - 12.0 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 90 - 110 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1