1.16124
Magnesium Test Strips, reflectometric
5-100 mg/L (Mg), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Magnesium chemical test strips, Magnesium test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Magnesium Test, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
magnesium
faixa de medição
5-100 mg/L (Mg)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1