1.10083
Calcium Test Strips, colorimetric
10-100 mg/L (Ca²⁺), MQuant®
Sinônimo(s):
Calcium chemical test strips
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Calcium Test, colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
calcium
faixa de medição
10-100 mg/L (Ca2+)
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The MQuant® Calcium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. In the presence of hydrogen peroxide calcium ions react with glyoxal-bis(2-hydroxyanil) to form a red complex. The calcium concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. For a quantitative determination of calcium in different concentration ranges please refer to our Reflectoquant® and Spectroquant® tests.
Aplicação
- Development of a blood calcium test for hypocalcemia diagnosis in dairy cows.: This study focuses on creating a blood calcium test to diagnose hypocalcemia in dairy cows. The test′s development and validation are crucial for improving animal health and productivity in the dairy industry (Fu et al., 2022).
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2