MAK477
Calcium Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Calcium Quantitative Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; cancer; endocrinological disorders
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
- The linear detection range of the kit is 0.08 mg/dL (20 µM) to 20 mg/dL (5 mM).
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples. No pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples i.e., in the presence of lipids, protein, magnesium, iron and zinc.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)