MAK507
Magnesium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Mg Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; immunological diseases; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; neurological disorders
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range 0.1 mg/dL (41 µM) to 3 mg/dL (1.2 mM) Mg2+
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples, assays can be directly performed in serum and urine samples.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2